Documenti fondamentali
GF60670436
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, length 1 m, temper as drawn
Sinonimo/i:
PT055150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 606-704-36
Lunghezza
1 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)