GF59708829
Thulium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Thulium, TM000210
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 597-088-29
Resistività
90 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.1 mm
P. ebollizione
1950 °C (lit.)
Punto di fusione
1545 °C (lit.)
Densità
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tm]
InChI
1S/Tm
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)