GF59595047
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
100mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.9mm wall thickness, 7.7mm inside diameter
Sinonimo/i:
NI147300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 595-950-47
L × spess. parete
100 mm × 0.9 mm
D.E. × D.I.
9.5 mm × 7.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)