Key Documents
GF59124292
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe 48%, 3 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
NI197920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 591-242-92
Lunghezza
100 mm
Diametro
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)