GF58606409
Vanadium
wire reel, 2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.8%
Sinonimo/i:
Vanadium, V 005120
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 586-064-09
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
2 m × 0.5 mm
P. ebollizione
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)