GF57681759
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
sheet, 300 x 300mm, 1.5mm thickness
Sinonimo/i:
FK113100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 576-817-59
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)