GF56353574
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, L 10 m
Sinonimo/i:
FP301305
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 563-535-74
Lunghezza
10 m
Spessore
0.15 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3