GF87824953
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 10 m, tolerance 0.2
Sinonimo/i:
FP301250
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 878-249-53
Lunghezza
10 m
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87824953-1EA | 4061825090351 |