Documenti fondamentali
GF56306965
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
SI617910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 563-069-65
Lunghezza
100 mm
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)