GF67169043
Gold
wire, 0.05 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU005125
Saggio
≥99.99%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 671-690-43
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Lunghezza
1 m
Diametro
0.05 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)