GF56100473
Stainless Steel - AISI 420 alloy, Fe86.7Cr13.0C0.3
50m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FK115160
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 561-004-73
L × diam.
50 m × 1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)