GF55955649
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.2m wire, 0.75mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015145
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 559-556-49
L × diam.
0.2 m × 0.75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)