GF55589631
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), tube, outside diameter 1.34mm, L 2 m, wall thickness 0.17 mm
Sinonimo/i:
AM307013
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 555-896-31
Lunghezza
2 m
Spessore delle pareti
0.17 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55589631-1EA | 4061825096926 |