GF55213882
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
50g lump, 100mm max. lump size
Sinonimo/i:
BI076100
About This Item
Codice UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 552-138-82
Peso
50 g
Dimensione max. pezzetti
100 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)