GF54792052
Ytterbium
lump, 100g, max. size 25mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Ytterbium, YB006100
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 547-920-52
Resistività
28 μΩ-cm, 20°C
Dimens. max. particelle
25 mm
P. ebollizione
1196 °C (lit.)
Punto di fusione
824 °C (lit.)
Densità
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Yb]
InChI
1S/Yb
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)