GF53819297
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 500mm x 12mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI107930
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 538-192-97
L × diam.
5000 mm × 12 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)