Key Documents
GF53814056
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 5 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FP353050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 538-140-56
Misura
100 × 100 mm
Spessore
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3