Documenti fondamentali
GF53165943
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 1 m, coil width 192 mm
Sinonimo/i:
CU130240
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 531-659-43
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
192 mm
Spessore
0.016 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)