GF53047548
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
1000mm tube, 4.24mm outside diameter, 0.38mm wall thickness, 3.48mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047470
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 530-475-48
L × spess. parete
1000 mm × 0.38 mm
D.E. × D.I.
4.24 mm × 3.48 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF53047548-5EA | 4061831015584 |
GF53047548-1EA | 4061825476377 |
GF53047548-2EA | 4061829965334 |