Key Documents
GF52802603
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE225110
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 528-026-03
L × diam.
1000 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)