Key Documents
GF52291009
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), rod, diam. 60 mm, L 500 mm
Sinonimo/i:
AM377960
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 522-910-09
Lunghezza
500 mm
Diametro
60 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)