Key Documents
GF21216855
Polyamide - Nylon 12 - 30% Glass Fiber Reinforced
(PA 12 - 30% GFR), rod, diam. 92 mm, L 50 mm, color cream
Sinonimo/i:
AN327960
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 212-168-55
Lunghezza
50 mm
Diametro
92 mm