Documenti fondamentali
GF52190827
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
1000mm rod, 1.8mm diameter
Sinonimo/i:
FE087902
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 521-908-27
L × diam.
1000 mm × 1.8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)