GF51569466
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 50 x 50mm, 0.52mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
MO010380
About This Item
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 515-694-66
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.52 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)