GF51094829
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 50 x 50mm size, 150mm coil width, 0.25mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020300
About This Item
Forma fisica
foil (half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 510-948-29
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)