Documenti fondamentali
GF50409682
Vanadium
foil, thickness 0.5 mm, 8 mm diameter, purity 99.8%
Sinonimo/i:
V 000330
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
V
Numero CAS:
Peso molecolare:
50.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141749
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 504-096-82
Resistività
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Diametro
8 mm
8 mm
Spessore
0.5 mm
P. ebollizione
3380 °C (lit.)
Punto di fusione
1890 °C (lit.)
Densità
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[V]
InChI
1S/V
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)