Documenti fondamentali
GF50091162
Aluminum/Silicon
foil, Al 88%/Si 12%, thickness 7.0 mm, size 71 × 88 mm
Sinonimo/i:
AL130900
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 500-911-62
Misura
71 × 88 mm
Spessore
7.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)