GF49946417
Rhodium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.50μm, specific density 620μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinonimo/i:
Rhodium, RH004700
About This Item
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 499-464-17
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
10 mm × 0.50 μm
P. eboll.
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)