Key Documents
GF49736717
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.2 mm, L 50 m
Sinonimo/i:
ES305920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 497-367-17
Lunghezza
50 m
Diametro
0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)