GF49697702
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
200mm rod, 6mm diameter
Sinonimo/i:
W 167910
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 496-977-02
L × diam.
200 mm × 6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)