Key Documents
GF49337231
Boron
monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m
Sinonimo/i:
B 005908
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 493-372-31
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Lunghezza
10 m
Diametro
0.080 mm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)