Documenti fondamentali
GF13726920
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 98.%
Sinonimo/i:
B 006012
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-269-20
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Boron powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 10 g, purity 95+%
GF55168241
Boron
Boron nitride powder, ~1 μm, 98%
Sigma-Aldrich
255475
Boron nitride