Documenti fondamentali
GF48659844
Copper-zirconium alloy, Cu70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
CU236010
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 486-598-44
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)