Documenti fondamentali
GF48438366
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm
Sinonimo/i:
FP303150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 484-383-66
Misura
100 × 100 mm
Spessore
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)