GF11522629
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 5 mm, size 300 × 300 mm
Sinonimo/i:
FP303200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 115-226-29
Misura
300 × 300 mm
Spessore
5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11522629-1EA | 4061825063089 |
GF11522629-2EA | 4061825063096 |
GF11522629-5EA | 4061825063102 |