GF48050951
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
TI017905
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 480-509-51
Lunghezza
1000 mm
Diametro
2.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48050951-1EA | 4061821137951 |
GF48050951-2EA | 4061821137968 |