GF47321007
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness
Sinonimo/i:
W 160450
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 473-210-07
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47321007-1EA | 4061825472904 |
GF47321007-2EA | 4061829973155 |