Documenti fondamentali
GF47122477
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 500 x 500mm, 0.914mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE250220
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 471-224-77
Misura × spessore
500 mm × 500 mm × 0.914 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)