GF47078129
Gold
microleaf disks, 10mm, thinness 0.5μm, specific density 966μg/cm2, removable support, 99.99+%
Sinonimo/i:
Gold, AU004950
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-781-29
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
diam. × spessore
10 mm × 0.5 μm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)