GF46897970
Bismuth
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.97%
Sinonimo/i:
BI006019
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 468-979-70
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. eboll.
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)