GF46869777
Copper - O.F.H.C.
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, hard, 99.95+%
Sinonimo/i:
Copper, CV000590
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 468-697-77
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
100 x 100 mm × 0.125 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)