GF46654375
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 13.9mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin aluminum 0.55mm, 99.9%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL002656
About This Item
Materiali
hexagonal (prism)
Descrizione
cell wall 0.064mm
Saggio
99.9%
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 466-543-75
Resistività
2.6548 μΩ-cm
Dimensioni celle
6.3 mm
Misura × spessore
600 x 600 mm × 13.9 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46654375-1EA | 4061825399348 |
GF46654375-2EA | 4061829518967 |