GF46560922
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE230220
About This Item
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 465-609-22
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)