Key Documents
GF46504087
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
2000m wire, 0.1mm diameter, hard
Sinonimo/i:
CU075119
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 465-040-87
L × diam.
2000 m × 0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3