GF46437688
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
AL607950
Saggio
99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 464-376-88
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)