GF45947133
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
500mm rod, 18mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AL057960
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 459-471-33
L × diam.
500 mm × 18 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)