Key Documents
GF44937412
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.09 mm, L 0.5 m, condition natural
Sinonimo/i:
AC321090
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 449-374-12
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.09 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)