GF82632641
Cellulose
(regenerated cellulose), film, thickness 0.042 mm, size 520 × 610 mm, expandable bead
Sinonimo/i:
AC321040
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 826-326-41
Misura
520 × 610 mm
Spessore
0.042 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82632641-1EA | 4061825029054 |
GF82632641-2EA | 4061825029061 |
GF82632641-10EA | 4061825029047 |
GF82632641-5EA | 4061825029078 |