GF44445124
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 3.18 mm diameter, length 1000 mm, temper soft
Sinonimo/i:
AL077940
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 444-451-24
Lunghezza
1000 mm
Diametro
3.18 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF44445124-1EA | 4061821137708 |
GF44445124-2EA | 4061821137715 |