GF44040675
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, natural
Sinonimo/i:
ME311051
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 440-406-75
Misura
100 × 100 mm
Spessore
0.05 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3